SRP6047
TNF receptor-associated protein 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
TNFR-associated protein 1, TRAP 1, TRAP-1, TRAP1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
76.5 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
~13.5 mg/mL
Impurezas
Endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TRAP1(10131)
Descrição geral
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2