SRP4515
Artemin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ART, ARTN, EVN, NBN
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
2-5 ng/mL ED50 (it′s ability to stimulate the proliferation of human SH-SY5Y cells)
peso molecular
~24 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ARTN(9048)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3