SRP3317
ANGPTL-3 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
ANG-5, ANGPT5
Selecione um tamanho
R$ 1.591,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.591,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
62.0 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ANGPTL3(27329)
Descrição geral
Recombinant human ANGPTL-3 is a glycoprotein that migrates by SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) analysis at an apparent molecular weight of 62kDa, and contains 452 amino acid residues including a C-terminal His tag.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)