SRP3310
IL-1ALPHA human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Endogenous Pyrogen (EP), Hematopoietin-1, Lymphocyte-activating factor (LAF)
Selecione um tamanho
R$ 1.891,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.891,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤0.001 ng/mL
peso molecular
18.0 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL1A(3552)
Descrição geral
Recombinant human IL-1α is an 18.0 kDa protein containing 159 amino acid residues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)