SRP3261
FGF-4 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
HBGF-4, HST-1, transforming protein KS3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
≥0.5 ng/mL
peso molecular
19.7 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FGF4(2249)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- FGF-4 human has been used to study the effect of FGF4 on the differentiation of PDMCs (placenta-derived multipotent cells) into hepatocyte-like cells.
- It has been used as a growth factor to study the proliferation and differentiation of human bone marrow mesenchymal stem cells (hMSCs) to chondrocytes.
- It has been used to study hepatic differentiation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3