SRP3241
IL-13 Long Form from rat
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
NC300 (Human) P600 (Murine), interleukin 13
Selecione um tamanho
R$ 2.760,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.760,00
Produtos recomendados
Nome do produto
IL-13 Long Form from rat, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤5.0 ng/mL ED50
peso molecular
12.3 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... IL13(116553)
Descrição geral
Human and murine IL-13 is cross-species reactive. Recombinant rat IL-13 is a 11.9kDa protein consisting of 109 amino acid residues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)