SRP3234
SCF from mouse
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Mast Cell Growth Factor (MGF), Steel Factor, Stem Cell Factor, c-Kit Ligand
Selecione um tamanho
R$ 3.386,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.386,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤10.0 ng/mL ED50
peso molecular
18.3 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... KITL(17311)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)