S9915
Stem Cell Factor from mouse
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
SCF, c-Kit ligand
Selecione um tamanho
R$ 2.646,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.646,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Stem Cell Factor from mouse, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Formulário
powder
potência
≤10 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
18.3 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1 EU/μg
cor
white
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Kitl(17311) , kitl(17311)
Descrição geral
Recombinant mouse stem cell factor (SCF) is a 18.3 kDa protein containing 164 amino acid residues.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)