SRP3140
PECAM-I human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CD31 antigen, EndoCAM, Platelet endothelial cell adhesion molecule
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
1.0-1.5 μg/mL ED50
peso molecular
80.0-95.0 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
Descrição geral
Monomeric glycosylated PECAM-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 80.0-95.0kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)