SAB2701819
Anti-PCNA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
cb16, fb36g03, pcna, wu:fa28e03
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
zebrafish, (Japanese Medaka)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
zebrafish ... pcna(30678)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Anti-PCNA antibody has been used in the detection of proliferating cells by immunofluorescence.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) controls the production of the leading and lagging strands, which are required for the duplication of DNA. It acts as a cell cycle regulatory protein. This protein regulates apoptosis. PCNA is also involved in non-replicative DNA synthesis events.
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2