870602P
Avanti
PGPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-glutaryl-sn-glycero-3-phosphocholine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870602P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (870602P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870602P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C29H56NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-28(33)37-24-26(40-29(34)21-18-19-27(31)32)25-39-41(35,36)38-23-22-30(2,3)4/h26H,5-25H2,1-4H3,(H-,31,32,35,36)/t26-/m1/s1
chave InChI
CDZVJFRXJAUXPP-AREMUKBSSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)