SRP3057
ICAM-I human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
CD54 antigen, Intercellular adhesion molecule 1, major group rhinovirus receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
esterilidade
sterile
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
25 ng/mL
peso molecular
72.0-80.0 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ICAM1(3383)
Descrição geral
Recombinant human ICAM-1 is a 49.5 kDa glycoprotein comprising the extracellular domain (453 amino acid residues) of ICAM-1. Monomeric glycosylated ICAM-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 72.0-80.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3