SRP3031
Endostatin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
COL18A1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
20.2 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... COL18A1(80781)
Descrição geral
Endostatin is an endogenous glycoprotein derived from the C-terminal portion of the α1 chain of type XVIII collagen. [1] It is encoded by the gene mapped to human chromosome 21q22.3. Recombinant human Endostatin protein consists of 184 amino acid residues. It is expressed in various organs with the highest levels in liver, lung, and kidney. [2][3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)