Documentos Principais
SRP0704
Sigma-Aldrich
BML-259
recombinant
Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.814,00
R$ 2.814,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.814,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 2.814,00
Previsão de entrega em24 de maio de 2025
Ensaio
>95% (TLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~260.4
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent inhibitor of CDK5/p25 (IC50=64 nM). Inhibits CDK2/cyclin E at slightly higher concentration (IC50=98nM) (1). Protects cells against NAC-amyloid-induced cell death (2). Cell permeable. MW=260.4. Purity ?95% by TLC. Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (>25 mg/mL) or DMF (30 mg/mL). Stable desicated as supplied at ambient temperature for up to 2 years, or in solution at -20°C for up to 2 months.
Armazenamento e estabilidade
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 2 months.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)