Documentos Principais
SRP0691
Sigma-Aldrich
PI3K (P85 ALPHA) Protein
recombinant
Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.094,00
R$ 4.094,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.094,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 4.094,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~86 kDa
concentração
0.2 μg/μL
nº de adesão
NM_181523
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PI3K (5295)
Aplicação
Useful for Western blot and kinase assays.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recombinant full-length human PI3K (p85alpha) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag. The PI3K comprises of a 110 kDa catalytic subunit and a 85 kDa regulatory subunit. A number of isoforms of the 110 kDa catalytic subunit and the 85 kDa regulatory subunit exist in cells. p85α modulates the interaction between PI3K and platelet-derived growth factor receptor (1). Furthermore, estrogen receptor isoform ER-alpha binds in a ligand-dependent manner to the p85-alpha regulatory subunit of PI3K. Stimulation with estrogen increases ER-alpha-associated PI3K activity, leading to the activation of protein kinase B/AKT and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) (2).
Reconstituição
Formulated in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, with 25% glycerol.
Armazenamento e estabilidade
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)