SRP5280
PI3K (p110-α/p85-α), active, His tagged from mouse and human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
p110-alpha, p85-alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
mouse
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
64-97 nmol/min·mg
peso molecular
~111 kDa (p110α)
~86 kDa (p85α)
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... Pik3ca(18706)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1