Documentos Principais
SRP0660
Sigma-Aldrich
CD48, FC Fusion ( IgG1), AviTag (Human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
BLAST-1, CD2L, Cluster of Differentiation 48, SLAMF2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.773,00
R$ 2.773,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.773,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.773,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
51 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD48(962)
Descrição geral
Human CD48, Fc fusion protein, also known as Cluster of Differentiation 48, BLAST-1, or SLAMF2. GenBank Accession No. NM_001778, a.a. 27-220 expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is fused at the C-terminus to the Fc region of human IgG1 using Avitag technology. MW = 51 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)