Documentos Principais
SRP0630
Sigma-Aldrich
OX40 (CD134), Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD134, TNFRSF4, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.709,00
R$ 3.709,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.709,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 3.709,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
23.6 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TNFRSF4(7293)
Descrição geral
Human secreted OX40, also known as CD134, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 4, and TNFRSF4, GenBank Accession No. NM_003327, a.a. 29-216 with C-terminal Avitag and Histag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein is enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW =23.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation. Biotinylation was confirmed to be >90%.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)