Documentos
SRP0603
Sigma-Aldrich
TIGIT, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
41.6 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TIGIT(201633)
Descrição geral
Human T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT), also known as V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), and V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3), GenBank Accession No. NM_173799, a.a. 22-141 fused to Fc region of human IgG1 and enzymatically biotinylated using Avitag technology, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1