Documentos Principais
C3983
Sigma-Aldrich
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
I.D. × H 6.4 mm × 8 mm
Sinônimo(s):
cloning cylinder, cloning equipment
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 815,00
R$ 815,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 815,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106618
NACRES:
NB.22
R$ 815,00
Check Cart for Availability
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37847-0200
D.I. × A
6.4 mm × 8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4