Documentos
SRP0590
Sigma-Aldrich
TIM-3, Biotin Labeled, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
HAVCR-2, Hepatitis A virus cellular receptor 2, KIM- 3, T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
23.3 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HAVCR2(84868)
Descrição geral
Human TIM-3, also known as T-cell immunoglobulin mucin receptor 3, T-cell membrane protein 3, TIMD-3, Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR-2, and KIM- 3. GenBank Accession No. NM_032782,a.a. 22-200 ith a C-terminal Avi-biotin, Histag,expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 23.3 kDa. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be greater than 90%. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1