Documentos Principais
SRP0521
Sigma-Aldrich
Human PD-L2 (CD273), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
B7-DC, CD273, PD-L2, PDCDL1G2, Programmed Cell Death 2 Ligand 2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 2.664,00
R$ 2.664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 2.664,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.664,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
51 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Descrição geral
Human secreted Programmed Death Ligand 2 (PD-L2)-Fc fusion protein, also known as CD273, PDCDL1G2, and B7-DC, GenBank Accession No. NM_025239, a.a. 20-219, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 51 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)