Documentos Principais
SRP0476
Sigma-Aldrich
SMARCA2 (1375-1511) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BRM, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, SWI2, Sth1p
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.520,00
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.520,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
16.9 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SMARCA2(6595)
Descrição geral
Human Bromodomain SMARCA2 or BRM (GenBank Accession No. NM_003070) amino-acids 1375 – 1511 with N-terminal HIS-tag, MW = 16.9 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Hunter Shain et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(5), E252-E259 (2012-01-12)
Defining the molecular genetic alterations underlying pancreatic cancer may provide unique therapeutic insight for this deadly disease. Toward this goal, we report here an integrative DNA microarray and sequencing-based analysis of pancreatic cancer genomes. Notable among the alterations newly identified
G Liu et al.
Oncogene, 30(29), 3295-3304 (2011-04-12)
SWI/SNF (SWItch/sucrose non-fermentable) complexes are ATP-dependent chromatin remodeling enzymes critically involved in the regulation of multiple functions, including gene expression, differentiation, development, DNA repair, cell adhesion and cell cycle control. BRM, a key SWI/SNF complex subunit, is silenced in 15-20%