Key Documents
SRP0467
Sigma-Aldrich
BRG1 (1480-1603) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
MRD16, SMARCA4, SNF2, SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, SWI2
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
15.5 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SMARCA4(6597)
Descrição geral
Human BRG1, also known as SMARCA4 (GenBank Accession No. NM_1128849) amino-acids 1480 – 1603 with N-terminal HIS-tag, MW = 15.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Curtis, C.D., et al.
Molecular and Cellular Biology (2012)
He H., et al.
Cell Cycle, 11 (2012)