SRP2036
BRG1, wild type human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BAF190, BRG1, FLJ39786, RTPS2, SNF2, SNF2-beta, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, hSNF2b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~185 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
300 μg/mL
cor
clear
colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SMARCA4(6597)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1