SRP0322
JMJD6 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Jumonji domain-containing protein 6, PSR, PTDSR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
74 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
1.87 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... JMJD6(23210)
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)