SRP0311
HDAC6 H611A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥79% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HD6, JM21, histone deacetylase 6
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥79% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
161 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HDAC6(10013)
Descrição geral
Human HDAC6 with H611A mutation (GenBank Accession No. NM_006044), full length with N-terminal GST tag, MW= 161kDa, expressed in a Baculovirus expression system.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)