Documentos Principais
SRP0201
Sigma-Aldrich
Peroxiredoxin I (K197R) human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
NKEF-A, Natural killer cell-enhancing factor A, Proliferation-associated gene A (PAGA), TDPX2, Thioredoxin peroxidase 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.134,00
R$ 3.134,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.134,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 3.134,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
23 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRDX1(5052)
Descrição geral
Human Peroxiredoxin I (GenBank Accession No. NM_005614), the full length protein containing a Lysine to Arginine mutation at position 197 and N-terminal His6 tag, MW = 23 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicação
Useful for the study of biochemical function.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)