SRP0168
EED human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HEED, Rinchik 5, WAIT1, WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1, embryonic ectoderm development
Selecione um tamanho
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
51 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EED(8726)
Descrição geral
Human Embryonic Ectoderm Development (hEED), also known as WAIT-1, GenBank Accession No. NM_003797, amino acids 2-end with N-terminal FLAG-tag, MW = 51kDa, expressed in Sf9 cells via a baculovirus expression system.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)