Documentos Principais
SRP0136
Sigma-Aldrich
G9a human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
EHMT2, Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, HLA-B-associated transcript 8, KMT1C, Lysine N-methyltransferase 1C
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 2.351,00
R$ 2.351,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 2.351,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 2.351,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
74.6 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EHMT2(10919)
Descrição geral
Human G9a, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, GenBank Accession No. NM_006709, amino acids 785-1210, with N-terminal GST tag, MW = 74.6 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme required to methylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)