SML2437
H-151
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(4-Ethylphenyl)-3-(1H-indol-3-yl) urea
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)NC(=O)Nc3ccc(cc3)CC)cccc2
InChI
1S/C17H17N3O/c1-2-12-7-9-13(10-8-12)19-17(21)20-16-11-18-15-6-4-3-5-14(15)16/h3-11,18H,2H2,1H3,(H2,19,20,21)
chave InChI
UJZDIKVQFMCLBE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)