SRP0135
G9a human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
EHMT2, Euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 2, HLA-B-associated transcript 8, KMT1C, Lysine N-methyltransferase 1C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
74.6 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... EHMT2(10919)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1