SML3116
BMS-378806
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[(2R )-4-Benzoyl-2-methyl-1-piperazinyl]-2-(4-methoxy-1H -pyrrolo[2,3-b ]pyridin-3-yl)-1,2-ethanedione, 4-Benzoyl-1-[(4-methoxy-1H- pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)oxoacetyl]-2-(R)-methylpiperazine, BMS 378806, BMS 806, BMS-806, BMS378806, BMS806
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to gray
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1[C@@H](CN(CC1)C(C2=CC=CC=C2)=O)C)C(C3=CNC4=NC=CC(OC)=C34)=O
InChI
1S/C22H22N4O4/c1-14-13-25(21(28)15-6-4-3-5-7-15)10-11-26(14)22(29)19(27)16-12-24-20-18(16)17(30-2)8-9-23-20/h3-9,12,14H,10-11,13H2,1-2H3,(H,23,24)/t14-/m1/s1
chave InChI
OKGPFTLYBPQBIX-CQSZACIVSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)