SRE0048
Fosfatase, ácida
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Sinônimo(s):
(Ótimo de fosfo-hidrolase monoéster ortofosfórica ácida), Fosfatase ácida
Selecione um tamanho
R$ 1.645,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.645,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
3.0-10.0 unit/mg solid
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
chave InChI
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?