SML3953
Istaroxime hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Androstane-3,6,17-trione, 3-[O-(2-aminoethyl)oxime], hydrochloride (1:1)
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Istaroxime is a positive inotropic agent that inhibits Na + /K + -ATPase and increases activity of Ca 2+ -ATPase at the sarcoplasmic reticulum. It improves cardiac performance in the failing heart. Istaroxime ameliorates calcium dysregulation Zebrafish PLN R14del arrhythmogenic cardiomyopathy model.
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Órgãos-alvo
Gastro-intestinal system,Heart
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)