Documentos Principais
SML3897
Sigma-Aldrich
Tyramide alkyne
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
AP1, Alkyne tyramide, Alkyne-phenol 1, N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-hexynamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells
Tyramide alkyne (Alkyne-phenol 1) is a cell penetrant and highly efficient clickable ascorbate peroxidase 2 (APEX2) substrate that significantly improves APEX-labeling efficiency in intact yeast cells. Tyramide alkyne enable biotin-independent detection of labeled proteins.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dynamic mapping of proteome trafficking within and between living cells by TransitID
Cell, 186(15), 3307-3324 (2023)
Compartment-Specific Labeling of Bacterial Periplasmic Proteins by Peroxidase-Mediated Biotinylation
ACS infectious diseases, 4(6), 918-925 (2018)