Documentos Principais
SML3761
Sigma-Aldrich
BRD7586
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-N-[4-(4-pyridinyl)-2-thiazolyl]propanamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14ClN3O3S2
Peso molecular:
407.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(CCC(=O)Nc2[s]cc(n2)c3ccncc3)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C17H14ClN3O3S2/c18-13-1-3-14(4-2-13)26(23,24)10-7-16(22)21-17-20-15(11-25-17)12-5-8-19-9-6-12/h1-6,8-9,11H,7,10H2,(H,20,21,22)
chave InChI
MLSIIIMAQNQEOV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
BRD7586 is a cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent. BRD7586is a potent and selective inhibitor of SpCas9. It potently inhibits SpCas9 in both HEK293T and U2OS.eGFP.PEST cells without altering its expression, or induction of cytotoxicity. BRD7586 enhanced the specificity of SpCas9. BRD7586 inhibits genome editing at diverse endogenous loci. It is twofold more potent than BRD0539.
Cell-permeable, and potent anti-CRISPR agent; potent and selective inhibitor of SpCas9
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A general approach to identify cell-permeable and synthetic anti-CRISPR small molecules
Nature Cell Biology, 24(12), 1766-1775 (2022)