Documentos Principais
SML3558
Sigma-Aldrich
CQ211
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,5-Dihydro-8-(6-methoxy-3-pyridinyl)-1-[4-(1-piperazinyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]- 4H -1,2,3-triazolo[4,5-c ]quinolin-4-one, 8‑(6-Methoxypyridin-3-yl)-1-(4-(piperazin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,5-dihydro-4H-[1,2,3]triazolo[4,5‑c]quinolin-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22F3N7O2
Número CAS:
Peso molecular:
521.49
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(C3=CC(C4=CC=C(N=C4)OC)=CC=C3N1)N(N=N2)C5=CC=C(C(C(F)(F)F)=C5)N6CCNCC6
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
CQ211 is a cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor. CQ211 potently inhibits proliferation of multiple cancer cell lines including MKN-1 and HT-29 cells. It inhibits tumor progression in MKN-1 xenograft model after intraperitoneal administration.
Cell penetrant, selective and highly potent RIOK2 (Right open reading frame kinase 2) inhibitor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yifan Ouyang et al.
Journal of medicinal chemistry, 65(11), 7833-7842 (2022-05-19)
RIOK2 is an atypical kinase implicated in multiple human cancers. Although recent studies establish the role of RIOK2 in ribosome maturation and cell cycle progression, its biological functions remain poorly elucidated, hindering the potential to explore RIOK2 as a therapeutic