SML3496
MI-463
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Methyl-5-[[4-[[6-(2,2,2-trifluoroethyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amino]-1-piperidinyl]methyl]-1H-indole-2-carbonitrile, MI 463, MI463
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1=CC2=C(C)C(CN3CCC(CC3)NC4=C5C=C(CC(F)(F)F)SC5=NC=N4)=CC=C2N1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3