SML3467
Remimazolam
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-Methyl 3-(8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-benzo[f]imidazo[1,2-a][1,4]diazepin-4-yl)propanoate, CNS 7054 methyl ester, CNS 7056, CNS-7054 methyl ester, CNS-7056, CNS7054 methyl ester, CNS7056, Methyl 3-{(4S)-8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-yl}propanoate, ONO 2745, ONO-2745, ONO2745
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN=C2[C@H](CCC(OC)=O)N=C(C3=CC=CC=N3)C4=CC(Br)=CC=C4N12
InChI
1S/C21H19BrN4O2/c1-13-12-24-21-17(7-9-19(27)28-2)25-20(16-5-3-4-10-23-16)15-11-14(22)6-8-18(15)26(13)21/h3-6,8,10-12,17H,7,9H2,1-2H3/t17-/m0/s1
chave InChI
CYHWMBVXXDIZNZ-KRWDZBQOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)