SML3410
EMD638683
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMD 638683, EMD-638683, N′-[2-(3,5-Difluorophenyl)-2-hydroxyacetyl]-2-ethyl-4-hydroxy-3-methylbenzohydrazide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C(C(NNC(C(C2=CC(F)=CC(F)=C2)O)=O)=O)=CC=C1O)CC
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3