SML3392
BC-11 hydrobromide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Carbamimidothioic acid (4-boronophenyl)methyl ester hydrobromide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
B(O)(O)c1ccc(cc1)CS\C(=N/[H])\N.Br
InChI
1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H
chave InChI
PAFZAMOVHIRQOD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)