SML3381
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid, 10-HAD, NSC 87516, Royal jelly acid, Trans-10-hydroxy-2-decenoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCC\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h6,8,11H,1-5,7,9H2,(H,12,13)/b8-6+
chave InChI
QHBZHVUGQROELI-SOFGYWHQSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)