Documentos
SML3373
Sigma-Aldrich
BZ194
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Carboxy-1-[2-(octylamino)-2-oxoethyl]pyridinium bromide, 3-Carboxy-1-octylcarbamoylmethyl-pyridinium bromide, BZ 194, BZ-194
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H25BrN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
373.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C[N+]1=CC(C(O)=O)=CC=C1)NCCCCCCCC.[Br-]
Ações bioquímicas/fisiológicas
BZ194 is a selective nicotinic acid-adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist that blocks NAADP-stimulated ryanodine binding to type 1 ryanodine receptor (RYR-1; IC50 ~10 uM against 1 uM NAADP). BZ194 inhibits Ca(2+) mobilization induced by NAADP (IC50 ~3 uM co-injected with 100 nM NAADP into Jurkat T cells), but not Ins(1,4,5)P3 or cyclic ADP-ribose (cADPR), and exhibits no inhibitory potency against capacitative Ca(2+) entry.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3