Documentos Principais
SML3208
Sigma-Aldrich
CPYPP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[3′-(2′′-chlorophenyl)-2′-propen-1′-ylidene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 872,00
25 MG
R$ 3.503,00
R$ 872,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 872,00
25 MG
R$ 3.503,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H13ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
324.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
R$ 872,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
orange to dark red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)C=CC=C2C(=O)N(NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H13ClN2O2/c19-16-12-5-4-7-13(16)8-6-11-15-17(22)20-21(18(15)23)14-9-2-1-3-10-14/h1-12H,(H,20,22)
chave InChI
VVZJFICTTKPNCK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CPYPP is a cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain. CPYPP is a DOCK2-Rac1 interaction inhibitor. It also inhibits DOCK1 and DOCK5. CPYPP potently inhibits metastatic spread of aggressive ROBO1deficient prostate cancer cells through the vasculature of transgenic Zebrafish model.
cell permeable potent and selective reversible inhibitor of DOCK2 that binds to DOCK2 DHR-2 domain
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)