Documentos Principais
SML3092
Sigma-Aldrich
CHIR-090
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CHIR 090, CHIR090, N-((2S,3R)-3-Hydroxy-1-(hydroxyamino)-1-oxobutan-2-yl)-4-((4-(morpholinomethyl)phenyl)ethynyl)benzamide, N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-[(hydroxyamino)carbonyl]propyl]-4-[2-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]ethynyl]benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
437.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]([C@@H](C(NO)=O)NC(C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(C=C2)CN3CCOCC3)=O)O
InChI
1S/C24H27N3O5/c1-17(28)22(24(30)26-31)25-23(29)21-10-8-19(9-11-21)3-2-18-4-6-20(7-5-18)16-27-12-14-32-15-13-27/h4-11,17,22,28,31H,12-16H2,1H3,(H,25,29)(H,26,30)/t17-,22+/m1/s1
chave InChI
FQYBTYFKOHPWQT-VGSWGCGISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
CHIR-090 is a potent, tight-binding inhibitor against LpxC, the zinc-dependent UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristoyl)-N-acetylglucosamine deacetylase essential for gram negative bacteria lipid A biosynthesis (98% inhibition of E. coli & A. aeolicus LpxC by 0.5 μg/mL (1.15 μM) CHIR-090 at pH 7.4; A. aeolicus LpxC Ki = 1.0-1.7 nM). CHIR-090 possesses remarkable antibiotic activity comparable to that of ciprofloxacin against P. aeruginosa PAO1 as well as E. coli R477 and R477 [LpxC G17S] strains by antibacterial disk tests (20 μg/2 μL per spot).
Potent, tight-binding LpxC inhibitor with remarkable antibiotic activity comparable to that of ciprofloxacin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)