Documentos Principais
SML3058
Sigma-Aldrich
Diquafosol tetrasodium
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Diuridine 5′-tetraphosphate, sodium salt, INS365, KPY 998, P ,P -Diuridine 5′-tetraphosphate tetrasodium salt, Up4U 4Na, Uridine 5′-(pentahydrogen tetraphosphate), P′′′→5′-ester with uridine, sodium salt (1:4), Diuridine 5′-tetraphosphate, Up4U tetrasodium
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 777,00
25 MG
R$ 3.142,00
R$ 777,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 777,00
25 MG
R$ 3.142,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22N4Na4O23P4
Número CAS:
Peso molecular:
878.23
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 777,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -12.0 to -8.0°, c = 1.0 in H2O
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[Na].[Na].[Na].[P](=O)(O[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)N4C=CC(=O)NC4=O)O)O)(O[P](=O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O)O)O
InChI
1S/C18H26N4O23P4.4Na/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,19,23,29)(H,20
chave InChI
MHPMESDJCUICEY-FNXFGIETSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Diquafosol (Up4U, INS365) is a selective purinergic receptor P2Y2 agonist (EC50 = 100 nM/P2Y2, 400 nM/P2Y4, 20 μM/P2Y6, >100 μM/P2Y1 by calcium mobilization using respective 1321N P2Y subtype transfectants). In addition to its in vivo efficacy in anmial dry eye models, diquafosol is also shown to enhance mucociliary clearance in sheep and stimulate vaginal moisture in ovariectomized rabbits.
P2Y2/P2Y4 purinoceptor agonist: EC50 = 0.10 μM at P2Y2, 0.4 μM at P2Y4 (20 μM at P2Y6) in 1321N astrocytoma cells infected with a retrovirus encoding the human P2Y1, P2Y2, P2Y4 and P2Y6
Implicações do diagnóstico
In clinical development for the treatment of dry eye and chronic lung disease, such as cystic fibrosis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)