Documentos Principais
SML1295
Sigma-Aldrich
RBC8
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Amino-4-(2,5-dimethoxyphenyl)-1,4-dihydro-3-(2-naphthalenyl)-pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.537,00
R$ 630,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 630,00
25 MG
R$ 2.537,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H20N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
424.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 630,00
Previsão de entrega em08 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(C#N)C(C2=C(OC)C=CC(OC)=C2)C(C(C3=CC=C(C=CC=C4)C4=C3)=NN5)=C5O1
InChI
1S/C25H20N4O3/c1-30-17-9-10-20(31-2)18(12-17)21-19(13-26)24(27)32-25-22(21)23(28-29-25)16-8-7-14-5-3-4-6-15(14)11-16/h3-12,21H,27H2,1-2H3,(H,28,29)
chave InChI
CLMQBVUFKIKYLU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
RBC8 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB, downstream mediators of Ras signalling, without direct inihibition of Ras or RhoA activity. RBC8 binds to a site on the GDP-bound form of Ral, its inactive state, inhibiting the binding of Ral to its effectors, such as Ral-binding protein 1 (RALBP1; also known as RLIP760, which are involved in proliferation, survival, and metastasis of several human cancers. RBC8 inhibited growth in human luung cancer cell lines with IC50 values of 2.0 μM in H2122 cells and 1.3 μM in H358 cells, and also inihbited tumor xenograft growth..
RBC8 is a selective inhibitor of the Ras-like GTPases RalA and RalB.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)