Documentos Principais
SML2806
Sigma-Aldrich
MALAT1-IN-5
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(4-Methoxyphenyl)-N-[(3-methoxyphenyl)methyl]-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, Malat1 inhibitor compound 5, N-(3-Methoxybenzyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine, TC SL C5
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 822,00
50 MG
R$ 2.410,00
R$ 822,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 822,00
50 MG
R$ 2.410,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
323.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 822,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c(ncc1c3ccc(cc3)OC)NCc2cc(ccc2)OC)C
InChI
1S/C19H21N3O2/c1-22-18(15-7-9-16(23-2)10-8-15)13-21-19(22)20-12-14-5-4-6-17(11-14)24-3/h4-11,13H,12H2,1-3H3,(H,20,21)
chave InChI
LCVOJBGSGIOMKF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MALAT1-IN-5 reduces the long noncoding (lnc) RNA metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (Malat1) level (by 54% in 7 days at 1 μM; MMTV-PyMT tumors organoids) via specific interaction with Malat1 triple-helical configuration of 3′-terminal element for nuclear expression (ENE KD = 2.9 μM under physiologic ionic conditions), but not the homologous 3′-end triple-helix of Neat1 (MENβ) lncRNA. MALAT1-IN-5 decreases MMTV-PyMT organoid branching morphogenesis (by 38% in 7 days at 1 μM) and modulates the levels of Malat1-targeted mRNAs Krt16 & Csn2.
Selective metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 inhibitor that decreases tumor organoid branching and modulates Malat1-targeted mRNAs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fardokht A Abulwerdi et al.
ACS chemical biology, 14(2), 223-235 (2019-01-09)
Metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 ( Malat1/ MALAT1, mouse/human), a highly conserved long noncoding (lnc) RNA, has been linked with several physiological processes, including the alternative splicing, nuclear organization, and epigenetic modulation of gene expression. MALAT1 has also been implicated