SML2783
VU0409551
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
JNJ 46778212, JNJ-46778212, VU 0409551, [6,7-Dihydro-2-(phenoxymethyl)oxazolo[5,4-c]pyridin-5(4H)-yl](4-fluorophenyl)methanone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCC2=C(C1)OC(COC3=CC=CC=C3)=N2)C4=CC=C(C=C4)F
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3